Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 50 mg
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O1C(=C\C(=C\c3c(cc(cc3)OC)OC)\C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C19H16O4/c1-21-16-9-8-14(17(12-16)22-2)10-15-11-18(23-19(15)20)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3/b15-10-
InChI key
CAWORDKXNAEUOJ-GDNBJRDFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
기타 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.