추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 mL
농도
1 mg/mL
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@@H]3CCc4c(ccc(c4)O)C3=CC2)C[C@H]1O)C
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
ZWHFPHWLYUMTGY-WKULXVSPSA-N
일반 설명
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.