주요 문서
PHR3891
(9β,11β,16α)-21-Chloro-9,11-epoxy-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
new
certified reference material
동의어(들):
Mometasone Furoate Impurity D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H29ClO6
CAS Number:
Molecular Weight:
484.97
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
certified reference material
Quality Level
API family
mometasone
포장
pkg of 30MG
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
-10 to -25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)