PHR3443
S-(5′-Adenosyl)-L-homocysteine
certified reference material
동의어(들):
S-Adenosyl-L-Homocysteine, 5′-Deoxy-S-adenosyl-L-homocysteine, AdoHcy, S-(5′-Deoxyadenosine-5′)-L-homocysteine
About This Item
추천 제품
Quality Level
Grade
certified reference material
Agency
traceable to USP 1012112
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 100 mg
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
N[C@@H](CCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N6O5S/c15-6(14(23)24)1-2-26-3-7-9(21)10(22)13(25-7)20-5-19-8-11(16)17-4-18-12(8)20/h4-7,9-10,13,21-22H,1-3,15H2,(H,23,24)(H2,16,17,18)/t6-,7+,9+,10+,13+/m0/s1
InChI key
ZJUKTBDSGOFHSH-WFMPWKQPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.