PHR3179
Estropipate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
동의어(들):
Estropipate, 3-(Sulfooxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one : piperazine (1:1), Estrone sulfate piperazine salt, Harmogen, Ogen
크기 선택
About This Item
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP BP616
traceable to USP 1255500
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
응용 분야
pharmaceutical
SMILES string
C1CNCCN1.C[C@]23CC[C@H]4[C@@H](CCc5cc(OS(O)(=O)=O)ccc45)[C@@H]2CCC3=O
InChI
1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
InChI key
HZEQBCVBILBTEP-ZFINNJDLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터