PHR2644
Penicillin V Potassium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Penicillin V potassium salt, Phenoxymethylpenicillin potassium salt
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. P1100000
traceable to USP 1504503
API family
penicillin & derivatives
양식
solid
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)COc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O5S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI key
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터