PHR2621
Apomorphine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
R-(−)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001465
traceable to USP 1041008
API family
apomorphine
양식
solid
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
mp
285-287 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24.[H][C@]56Cc7ccc(O)c(O)c7-c8cccc(CCN5C)c68
InChI
1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
InChI key
CXWQXGNFZLHLHQ-DPFCLETOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터