PHR2606
Methyl Linoleate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
Methyl linoleate, Linoleic acid methyl ester, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1430327
API family
methyl linoleate
양식
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 5x100 mg
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
192 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI key
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터