PHR2552
Palonosetron Hydrochloride
동의어(들):
Palonosetron hydrochloride, (3aS)-2-[(3S)-Quinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride, (3aS)-2-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-Benz[de]isoquinolin-1-one hydrochloride (1:1), RS 25259-197
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1492200
설명
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
palonosetron
양식
powder
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 200 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C1N([C@H]2C3CCN(CC3)C2)C[C@]4([H])C5=C1C=CC=C5CCC4.[H]Cl
InChI
1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1
InChI key
OLDRWYVIKMSFFB-SSPJITILSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터