추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1478822
API family
orlistat
양식
powder
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 50 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(NC(=O)OC(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
FBZULTVJWVCJQV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터