PHR2478
Adrenalone hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
3′,4′-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenone hydrochloride, Adrenalone hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1011878
설명
API family: adrenaline
API family
adrenaline, dipivefrine
양식
solid
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 50 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CNCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,10-12H,5H2,1H3;1H
InChI key
CSRRBDMYOUQTCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터