추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
ibuprofen
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 100 mg
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)C)c1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
InChI key
OKDVJTURSCLUBA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터