PHR1944
Quinapril Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Quinapril hydrochloride, (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to BP 1193
traceable to Ph. Eur. Y0001491
traceable to USP 1593401
API family
quinapril
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
InChI key
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
유전자 정보
human ... ACE(1636)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터