PHR1920
Ciclopirox
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Ciclopirox, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridone
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000040
traceable to USP 1134018
API family
ciclopirox
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ON1C(C2CCCCC2)=CC(C)=CC1=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3
InChI key
SCKYRAXSEDYPSA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터