PHR1915
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
2,2,4-Trimethylpentane, Isooctane
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
745 °F
expl. lim.
6 %
포장
ampule of 3x1.2 mL
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객