PHR1730
Bupropion Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Bupropion hydrochloride, (±)-2-(tert-Butyl amino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one, (±)-1-(3-Chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-propanone hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1078733
API family
bupropion
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
InChI key
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객