PHR1659
Flucytosine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
5-Fluorocytosine, 4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, Flucytosine
크기 선택
About This Item
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. F0175000
traceable to USP 1272000
API family
flucytosine
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 1 g
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI key
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flucytosine is an antimycotic drug that can be effectively utilized against severe Candida and Cryptococcus infections.[1]
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터