PHR1105
L-Leucine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. L0375000
traceable to USP 1357001
API family
leucine
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객