주요 문서
PHL89850
Pinoresinol diglucoside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(+)-Pinoresinol 4,4′-O-bisglucopyranoside, Pinoresinol di-β-D-glucoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩775,866
₩775,866
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩775,866
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H42O16
CAS Number:
Molecular Weight:
682.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩775,866
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC=C([C@H]3OC[C@@]4([H])[C@]3([H])CO[C@@H]4C5=CC=C(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(OC)=C5)C=C2OC)[C@@H]1O
InChI
1S/C32H42O16/c1-41-19-7-13(3-5-17(19)45-31-27(39)25(37)23(35)21(9-33)47-31)29-15-11-44-30(16(15)12-43-29)14-4-6-18(20(8-14)42-2)46-32-28(40)26(38)24(36)22(10-34)48-32/h3-8,15-16,21-40H,9-12H2,1-2H3/t15-,16-,21+,22+,23+,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31+,32+/m0/s1
InChI key
ZJSJQWDXAYNLNS-FUPWJLLWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)