주요 문서
PHL89253
Neoruscogenin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
25(27)-Dehydroruscogenin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩532,672
₩532,672
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩532,672
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H40O4
CAS Number:
Molecular Weight:
428.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩532,672
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1C6(OCC(=C)CC6)C(C2C1CC3C2(CCC4C3CC=C5C4(C(CC(C5)O)O)C)C)C
InChI
1S/C27H40O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)13-21-19-6-5-17-11-18(28)12-23(29)26(17,4)20(19)8-9-25(21,24)3/h5,16,18-24,28-29H,1,6-14H2,2-4H3
InChI key
ALTRINCJVPIQNK-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)