주요 문서
PHL89174
Chamazulene
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
7-Ethyl-1,4-dimethylazulene, Chamazulen, Dimethulene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩1,152,736
₩1,152,736
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩1,152,736
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H16
CAS Number:
Molecular Weight:
184.28
Beilstein:
1306577
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,152,736
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCc1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C14H16/c1-4-12-7-5-10(2)13-8-6-11(3)14(13)9-12/h5-9H,4H2,1-3H3
InChI key
GXGJIOMUZAGVEH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
278.6 °F
Flash Point (°C)
137 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)