주요 문서
PHL83862
Isoescin IA
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Aescin C, Escin IVa
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,021,496
₩1,021,496
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,021,496
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C55H86O24
CAS Number:
Molecular Weight:
1131.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,021,496
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥85.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@@]7([C@@H](CC([C@H]([C@@H]7O)OC(=O)\C(=C\C)\C)(C)C)C6=CC5)COC(=O)C)O)
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-44-43(68)55(22-72-24(3)59)26(17-50(44,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)60)75-49-41(77-48-38(66)36(64)34(62)28(20-57)74-48)39(67)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(65)35(63)33(61)27(1
InChI key
YOSIWGSGLDDTHJ-IVKVKCDBSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)