주요 문서
PHL83833
cis-Aconitic acid
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
cis-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩378,392
₩378,392
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩378,392
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
174.11
Beilstein:
1725829
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩378,392
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
mp
122 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-
InChI key
GTZCVFVGUGFEME-IWQZZHSRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)