주요 문서
PHL83550
ε-Viniferin
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩796,268
₩796,268
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩796,268
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H22O6
CAS Number:
Molecular Weight:
454.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩796,268
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H](c4c1cc(cc4\C=C\c5ccc(cc5)O)O)c3cc(cc(c3)O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C28H22O6/c29-20-7-2-16(3-8-20)1-4-18-11-24(33)15-25-26(18)27(19-12-22(31)14-23(32)13-19)28(34-25)17-5-9-21(30)10-6-17/h1-15,27-33H/b4-1+/t27-,28+/m1/s1
InChI key
FQWLMRXWKZGLFI-YVYUXZJTSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1