주요 문서
PHL83477
Androsin
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
4-Acetyl 2-methoxyphenylglucoside, 4-Hydroxy 3-methoxyacetophenone 4-glucoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩741,458
₩741,458
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩741,458
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H20O8
CAS Number:
Molecular Weight:
328.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩741,458
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)C(=O)C)OC
InChI
1S/C15H20O8/c1-7(17)8-3-4-9(10(5-8)21-2)22-15-14(20)13(19)12(18)11(6-16)23-15/h3-5,11-16,18-20H,6H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
QUOZWMJFTQUXON-UXXRCYHCSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)