주요 문서
PHL83412
Luteolin 7-diglucuronide
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-diglucuronide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩936,642
₩936,642
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩936,642
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H26O18
CAS Number:
Molecular Weight:
638.48
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩936,642
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)C(=O)O)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5cc(c(cc5)O)O
InChI
1S/C27H26O18/c28-9-2-1-7(3-10(9)29)13-6-12(31)15-11(30)4-8(5-14(15)42-13)41-27-23(19(35)18(34)22(44-27)25(39)40)45-26-20(36)16(32)17(33)21(43-26)24(37)38/h1-6,16-23,26-30,32-36H,(H,37,38)(H,39,40)/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23+,26-,27+/m0/s1
InChI key
PBBVWJQPAZYQDB-DBFWEQBMSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)