주요 문서
PHL83329
Cimigenol 3-α-L-arabinoside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Cimicifugoside M, Cimiracemoside C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩1,061,995
₩1,061,995
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩1,061,995
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H56O9
CAS Number:
Molecular Weight:
620.81
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,061,995
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C1)O)O)O)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]4([C@]5([C@H]([C@]6([C@@]([C@@H]7[C@@]8(O[C@@H]([C@H](O8)C(O)(C)C)C[C@H]7C)[C@@H]6O)(CC5)C)C)CC3)C4)CC2)(C)C
InChI
1S/C35H56O9/c1-17-14-19-26(30(4,5)40)44-35(43-19)25(17)31(6)12-13-34-16-33(34)11-10-22(42-27-24(38)23(37)18(36)15-41-27)29(2,3)20(33)8-9-21(34)32(31,7)28(35)39/h17-28,36-40H,8-16H2,1-7H3/t17-,18+,19-,20+,21+,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,31-,32-,33-,34+,35+/m1/s1
InChI key
BTPYUWOBZFGKAI-BKJHYQRZSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)