주요 문서
PHL83304
Plantamajoside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Plantamoside, Purpureaside A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩880,513
₩880,513
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩880,513
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H36O16
CAS Number:
Molecular Weight:
640.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩880,513
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)CO)OCCc3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C29H36O16/c30-11-19-22(37)23(38)24(39)29(42-19)45-27-25(40)28(41-8-7-14-2-5-16(33)18(35)10-14)43-20(12-31)26(27)44-21(36)6-3-13-1-4-15(32)17(34)9-13/h1-6,9-10,19-20,22-35,37-40H,7-8,11-12H2/b6-3+/t19-,20-,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+/m1/s1
InChI key
KFEFLPDKISUVNR-QJEHNBJNSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)