주요 문서
PHL83216
2′,4′-Dihydroxydihydrochalcone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-phenyl-1-propanone, 2′,4′-Dihydroxy-α,β-dihydrochalcone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩577,332
₩577,332
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩577,332
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
242.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩577,332
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O(C)C1=CCC(C=C1)C=CC(=O)c2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C16H16O4/c1-20-13-6-2-11(3-7-13)4-9-15(18)14-8-5-12(17)10-16(14)19/h2,4-11,17,19H,3H2,1H3
InChI key
WKFJTWMOXONXLX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)