주요 문서
PHL83206
Aloin B
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Isobarbaloin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩725,522
₩725,522
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩725,522
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H22O9
CAS Number:
Molecular Weight:
418.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩725,522
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13?,14-,17?,19?,20?,21?/m0/s1
InChI key
AFHJQYHRLPMKHU-QVLOPWTGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)