주요 문서
PHL83086
Ethyl trans-caffeate
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
trans-3,4-Dihydroxycinnamic acid ethyl ester, trans-Caffeic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩483,445
₩483,445
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩483,445
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O4
CAS Number:
Molecular Weight:
208.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩483,445
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O(CC)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C11H12O4/c1-2-15-11(14)6-4-8-3-5-9(12)10(13)7-8/h3-7,12-13H,2H2,1H3/b6-4+
InChI key
WDKYDMULARNCIS-GQCTYLIASA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)