주요 문서
PHL82752
1,2,3,4,6-Pentagalloyl β-D-glucose
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Gallotannin 15
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩895,129
₩895,129
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩895,129
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H32O26
CAS Number:
Molecular Weight:
940.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩895,129
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)c6cc(c(c(c6)O)O)O)OC(=O)c5cc(c(c(c5)O)O)O)OC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O)OC(=O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C41H32O26/c42-17-1-12(2-18(43)28(17)52)36(57)62-11-27-33(64-37(58)13-3-19(44)29(53)20(45)4-13)34(65-38(59)14-5-21(46)30(54)22(47)6-14)35(66-39(60)15-7-23(48)31(55)24(49)8-15)41(63-27)67-40(61)16-9-25(50)32(56)26(51)10-16/h1-10,27,33-35,41-56H,11H2/t27-,33-,34+,35-,41+/m1/s1
InChI key
QJYNZEYHSMRWBK-NIKIMHBISA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: pelargonium primula
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)