주요 문서
PHL82568
Isorhamnetin 3-neohesperidoside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone 3-neohesperidoside, Calendoflavoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩658,431
₩658,431
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩658,431
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H32O16
CAS Number:
Molecular Weight:
624.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩658,431
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O1C(C(C(C(C1C)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)CO)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5)O)O)C3=O)c4cc(c(cc4)O)OC
InChI
1S/C28H32O16/c1-9-18(33)21(36)23(38)27(40-9)44-26-22(37)19(34)16(8-29)42-28(26)43-25-20(35)17-13(32)6-11(30)7-15(17)41-24(25)10-3-4-12(31)14(5-10)39-2/h3-7,9,16,18-19,21-23,26-34,36-38H,8H2,1-2H3
InChI key
QHLKSZBFIJJREC-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)