주요 문서
PHL80700
Kaempferol 3-rutinoside
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Kaempferol 3-O-β -rutinoside, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-rhamnoglucoside, Nicotiflorin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩524,654
₩524,654
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩524,654
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H30O15
CAS Number:
Molecular Weight:
594.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩524,654
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c1-9-17(31)20(34)22(36)26(39-9)38-8-15-18(32)21(35)23(37)27(41-15)42-25-19(33)16-13(30)6-12(29)7-14(16)40-24(25)10-2-4-11(28)5-3-10/h2-7,9,15,17-18,20-23,26-32,34-37H,8H2,1H3/t9-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-/m0/s1
InChI key
RTATXGUCZHCSNG-QHWHWDPRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Kaempferol 3-O-β -rutinoside is a bitter tasting flavonol glycoside that was isolated from flowers of a Clematis cultivar.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza lycium sambucus
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)