주요 문서
PHL80201
Coniine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(±)-2-Propylpiperidine hydrochloride, DL-Coniin hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩716,489
₩716,489
예상 입고일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩716,489
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H17N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
163.69
Beilstein:
6116710
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩716,489
예상 입고일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
제조업체/상표
PhytoLab
mp
~210 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
InChI key
JXBWZNQZRWZJIR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)