P9875
Phenolphthalein bisphosphate tetrasodium salt
≥92.5% purity, powder
동의어(들):
Phenolphthalein diphosphate tetrasodium salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
제품명
Phenolphthalein bisphosphate tetrasodium salt, ~95%
분석
~95%
Quality Level
양식
powder
불순물
Phenolphthalein, none detected
5-10% solvent (actual content on label)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(OP([O-])([O-])=O)cc4
InChI
1S/C20H16O10P2.4Na/c21-19-17-3-1-2-4-18(17)20(28-19,13-5-9-15(10-6-13)29-31(22,23)24)14-7-11-16(12-8-14)30-32(25,26)27;;;;/h1-12H,(H2,22,23,24)(H2,25,26,27);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
HTMKLCRJVFFVDW-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)