주요 문서
P60W0C
Low Temperature Viscosity Standard
ASTM D 2162 traceable
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩253,243
₩253,243
예상 입고일2025년 3월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩253,243
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩253,243
예상 입고일2025년 3월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
품질
ASTM D 2162 traceable
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
mixture
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Low Temperature Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)