주요 문서
NISTRM8564
CO2-biogenic, modern biomass origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8564
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 PKG
₩1,542,800
₩1,542,800
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2 PKG
₩1,542,800
About This Item
UNSPSC 코드:
12352119
NACRES:
NA.24
₩1,542,800
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
동위원소 순도
 13C
 18O
제조업체/상표
NIST®
형식
matrix material
기타 정보
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)