주요 문서
NIST8376
Microbial Pathogen DNA Standards for Detection and Identification
NIST®SRM®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 EACH
₩3,335,290
₩3,335,290
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 EACH
₩3,335,290
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩3,335,290
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 20 × 0.1 mL
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
pathogen testing
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)