주요 문서
NIST8044
Common Commercial Asbestos: Chrysotile
NIST®SRM®
동의어(들):
Chrysotile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2.6 G
₩2,964,308
₩2,964,308
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2.6 G
₩2,964,308
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Mg3Si2H4O9
CAS Number:
Molecular Weight:
277.11
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩2,964,308
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 2.6 g
제조업체/상표
NIST®
기술
diffraction/scattering: suitable
응용 분야
industrial hygiene
형식
matrix material
SMILES string
[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O
InChI
1S/3Mg.2HO4Si.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*1H;1H2/q3*+2;2*-3;
InChI key
CWBIFDGMOSWLRQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
One unit of RM 8044 comprises a single bottle of loosely packed mine-grade chrysotile asbestos, with each bottle containing around 2.6 grams of material. For more information, please refer to the COA and SDS.SRM 8044_cert
SRM 8044_SDS
기타 정보
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1A - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)