주요 문서
NIST77A
Burnt refractory
NIST® SRM® 77a, Al203-60%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
75 G
₩1,022,714
₩1,022,714
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
75 G
₩1,022,714
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,022,714
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
powder
포장
pkg of 75 g
제조업체/상표
NIST®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (Si02), Aluminium dioxide (Al2O3), Iron oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Magnesium oxide (MgO), Calcium oxide (CaO), Potassium oxide (K2O), Sodium oxide (Na20), Phosphorus pentoxide (P2O5), Lithium oxide (Li2O), Strontium oxide (SrO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)