주요 문서
NIST6G
Cast iron
NIST® SRM® 6g
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
150 G
₩1,180,851
₩1,180,851
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
150 G
₩1,180,851
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,180,851
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 150 g
제조업체/상표
NIST®
형식
matrix material
저장 온도
15-25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Titanium (Ti), Arsenic (As), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)