주요 문서
NIST617
Trace elements in glass
NIST SRM 617
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 UNITS
₩1,370,859
₩1,370,859
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
4 UNITS
₩1,370,859
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,370,859
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 4 wafers
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
glass & ceramic
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb), Potassium (K), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Boron (B), Copper (Cu), Gallium (Ga), Gold (Au), Iron (Fe), Lanthanum (La), Rubidium (Rb), Scandium (Sc), Thallium (Th), Titanium (Ti), Strontium (87Sr/86Sr), Uranium (235U/UTotal)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)