주요 문서
NIST3116A
Erbium (Er) standard solution
NIST SRM 3116a
동의어(들):
Erbium (Er) Standard Solution, Erbium nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
양식
solution
포장
pkg of 5 x 10 mL
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)