주요 문서
NIST2589
Powdered paint
NIST® SRM® 2589, nominal 10% lead
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
제품 NIST2589은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 35 g
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
coatings
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)