주요 문서
NIST2556
Recycled pellet (autocatalyst)
NIST® SRM® 2556
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 70 g
제조업체/상표
NIST®
형식
matrix material
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Platinum (Pt), Palladium (Pd), Rhodium (Rh),Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Aluminium (Al), Calcium (Ca), Cerium (Ce), Iron (Fe), Lanthanum (La), Silicon (Si), Barium (Ba), Zinc (Zn), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
표적 기관
Central nervous system,Kidney,Blood
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Direct determination of trace noble metals (palladium, platinum and rhodium) in automobile catalysts by glow discharge mass spectrometry.
Wayne D M.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 12(10), 1195-1202 (1997)