주요 문서
NIST189C
Potassium tetraoxalate dihydrate
NIST® SRM® 189c, pH standard
동의어(들):
Oxalic acid hemipotassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
254.19
Beilstein:
3854419
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
NIST189C 제품은 현재 구매할 수 없습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
crystals
포장
pkg of 65 g
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
general analytical
SMILES string
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
InChI key
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)