주요 문서
NIST180
Fluorspar
NIST® SRM® 180, high grade
동의어(들):
Calcium fluoride, Fluorite, Fluorspar
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
120 G
₩1,022,004
₩1,022,004
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
120 G
₩1,022,004
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CaF2
CAS Number:
Molecular Weight:
78.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩1,022,004
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 120 g
제조업체/상표
NIST®
bp
2500 °C (lit.)
density
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
matrix material
SMILES string
F[Ca]F
InChI
1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Calcium fluoride (CaF2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Iron (Fe), Aluminium (Al), Barium (B), Magnesium (Mg), Lead (Pb), Silicon (Si), Strontium (Sr), Copper (Cu), Potassium (K), Manganese (Mn), Sodium (Na), Titanium (Ti), Vanadium (V), Silver (Ag), Lithium (Li)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)