주요 문서
NIST178
0.4C Basic oxygen furnace steel
NIST® SRM® 178
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
150 G
₩1,233,631
₩1,233,631
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
150 G
₩1,233,631
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,233,631
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 150 g
제조업체/상표
NIST®
형식
matrix material
기타 정보
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulphur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)