주요 문서
NIST125B
Low alloy steel
NIST® SRM® 125b, high silicon
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩1,407,399
₩1,407,399
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩1,407,399
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,407,399
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of 100 g
제조업체/상표
NIST®
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Nickel (Ni), Phosporus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Arsenic (As), Cobalt (Co), Iron (Fe), Antimony (Sb), Titanium (Ti), Vanadium (V), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)